Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed, 1 mm tyk
Artikelnummer. 11823393
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
14
16
18
2 forberedelser, 2 markører
20
30
35
4 Forberedelser, 2 Markører
Volumen (metrisk) prøve:
10μ L
11μ L
13μ L
21μ L
27μ L
29μ L
41μ L
45μ L
122μ L
225μ L
495μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11823393
Brand: Fisherbrand™ MS15201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Leveres som standard
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- og 30-prøvekamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed
Type 25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 20
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Volumen (metrisk) prøve 21μ L