Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed, 1,5 mm tyk
Beskrivelse
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Maksimer prøvevolumen
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 10-, 14-, 16-, 18-, 28- og 30-prøvekamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed |
| Type | 25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 10 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 44μ L |