Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed, 1,5 mm tyk
Artikelnummer. 11853363
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
14
16
20
28
30
35
4 Forberedelser, 2 Markører
Volumen (metrisk) prøve:
11μ L
15μ l
17μ L
19μ L
32μ L
41μ L
44μ L
61μ L
68μ L
182μ L
743μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve unitSize
11853363 10 68μ L Hver
11893363 10 44μ L Hver
11823373 1 forberedelse, 1 markør 743μ L Hver
11863373 12 61μ L Hver
11803383 14 44μ L Hver
11843383 16 41μ L Hver
11833393 20 32μ L Hver
11893393 28 11μ L Hver
11803403 28 17μ L Hver
11843403 30 19μ L Hver
11883403 35 15μ l Hver
11823413 4 Forberedelser, 2 Markører 182μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11853363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 DKK
    215.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.41 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Maksimer prøvevolumen
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- og 30-prøvekamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed
Type 12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) prøve 68μ L