Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed, 1,5 mm tyk
Artikelnummer. 11823373 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
14
16
20
28
30
35
4 Forberedelser, 2 Markører
Volumen (metrisk) prøve:
11μ L
15μ l
17μ L
19μ L
32μ L
41μ L
44μ L
61μ L
68μ L
182μ L
743μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11823373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Maksimer prøvevolumen
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- og 30-prøvekamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Rød
Til brug med (udstyr) MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed
Type 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 1 forberedelse, 1 markør
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) prøve 743μ L