Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 2 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
30
36
4 Forberedelser, 2 Markører
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
21μ L
23μ L
29μ L
34μ L
42μ L
54μ L
81μ L
144μ L
306μ L
630μ L
1350μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
- Maksimer prøvevolumen
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | 30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 10 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 144μ L |