Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 2 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
- Maksimer prøvevolumen
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 20 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 54μ L |