Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 2 mm tyk
Artikelnummer. 11873423 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
30
36
4 Forberedelser, 2 Markører
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
21μ L
23μ L
29μ L
34μ L
42μ L
54μ L
81μ L
144μ L
306μ L
630μ L
1350μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11873423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
  • Maksimer prøvevolumen
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed
Type 30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Volumen (metrisk) prøve 144μ L