Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 1,5 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
30
36
4 Forberedelser, 2 Markører
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
16μ L
17μ L
22μ L
26μ L
32μ L
41μ L
61μ L
108μ L
230μ L
473μ L
1013μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Maksimer prøvevolumen
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 30 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 26μ L |