Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til vandrette tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed, 1 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Leveres som standard
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 10-prøve og 20-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sub-Gel Midi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 16 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 16μ L |