Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til vandrette tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed, 1 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
10μ L
14μ L
16μ L
23μ L
27μ L
41μ L
77μ L
158μ L
360μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Leveres som standard
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 10-prøve og 20-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sub-Gel Midi horisontal gelelektroforeseenhed |
| Type | 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse |
| Antal Wells | 10 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 27μ L |