Få mere at vide
Hoefer™ Kamme til HE 33 Mini ubådsenhed
Antal Wells:
1 Forberedelse, 2 Reference
12
16
8
Forberedende
Tykkelse (metrisk):
0,1 cm
0,15 cm
Type:
Kambagside og to skruer
Rygløs kam
Rygløs præparativ kam
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Variation af otte størrelser fra 1/2 til 16 brønde
- 1 til 1,5 mm tykkelse
- 44/6 til 2,6 mm Brøndbredde
- 235/35 til 20,5μ L Prøvevolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HE33 Mini ubådsenhed |
| Type | Rygløs kam |
| Antal Wells | 16 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,1 cm |
| Volumen (Fyld) Metrisk | 13μ L |
| Bredde (engelsk) Nå | 0,1 tommer. |
| Bredde (metrisk) Brønd | 0.26 cm |
| Dybde (engelsk) Pan | 0,19 tommer |
| Dybde (metrisk) panorering | 0.5 cm |