Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini lodret gelelektroforeseenhed, 0,75 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
20
5
8
9
Volumen (metrisk) Nå:
15μ L
20μ L
28μ L
30μ L
35μ L
40μ l
70μ L
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, anden dimension og nukleinsyreseparationer |
| Til brug med (udstyr) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed |
| Type | 12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse |
| Antal Wells | 10 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Volumen (metrisk) Nå | 30μ L |