Få mere at vide
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Artikelnummer. p-8013128
Antal Wells:
8
12
16
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Volumen (metrisk) prøve:
11 μl
15 μl
17 μl
20 μl
22 μl
30 μl
Bredde (metrisk) tænder:
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10707131
Brand: Fisherbrand™ HU6C1.516
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 32-sample throughput
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
Antal Wells 16
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Volumen (metrisk) prøve 15 μl
Bredde (metrisk) tænder 2,2 mm