Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til vandrette tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed, 2 mm tyk
Artikelnummer. 11893333 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
20μ L
27μ L
32μ L
45μ L
54μ L
81μ L
153μ L
720μ L
315μ L x 8
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve unitSize
11893333 4 Forberedelser, 2 Markører 153μ L Hver
11823313 10 54μ L Hver
11853313 1 forberedelse, 1 markør 720μ L Hver
11893313 12 45μ L Hver
11833323 16 32μ L Hver
11883323 20 27μ L Hver
11813333 2 forberedelser, 2 markører 315μ L x 8 Hver
11853333 25 20μ L Hver
11813353 8 81μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11893333
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
  • Maksimer prøvevolumen
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-prøve og 20-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Horisontale tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed
Type 12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
Antal Wells 4 Forberedelser, 2 Markører
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Volumen (metrisk) prøve 153μ L