Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til vandrette tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed, 2 mm tyk
Artikelnummer. 11893313 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
20μ L
27μ L
32μ L
45μ L
54μ L
81μ L
153μ L
720μ L
315μ L x 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11893313
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
  • Maksimer prøvevolumen
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-prøve og 20-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Horisontale tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed
Type 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Antal Wells 12
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Volumen (metrisk) prøve 45μ L