Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til vandrette tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed, 2 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
4 Forberedelser, 2 Markører
8
Volumen (metrisk) prøve:
20μ L
27μ L
32μ L
45μ L
54μ L
81μ L
153μ L
720μ L
315μ L x 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til at opskalere nukleinsyrevolumener til forberedende teknikker
- Maksimer prøvevolumen
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 10-prøve og 20-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Horisontale tanke MultiSUB Midi Gel Elektroforeseenhed |
| Type | 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 1 forberedelse, 1 markør |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 720μ L |