Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 0,75 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
30
36
4 Forberedelser, 2 Markører
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
8μ L
11μ L
13μ L
16μ L
20μ L
30μ L
54μ L
115μ L
236μ L
506μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
- Til stramt opløste bånd
- Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
- Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
- Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
- 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MultiSUB Maxi-Gel elektroforeseenhed |
| Type | 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse |
| Antal Wells | 20 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Volumen (metrisk) prøve | 20μ L |