Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Maxi horisontal gelelektroforeseenhed, 0,75 mm tyk
Artikelnummer. 11853433 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
16
2 forberedelser, 2 markører
20
25
30
36
4 Forberedelser, 2 Markører
40
50
Volumen (metrisk) prøve:
8μ L
11μ L
13μ L
16μ L
20μ L
30μ L
54μ L
115μ L
236μ L
506μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11853433
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Til stramt opløste bånd
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 20-prøve og 40-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) MultiSUB Maxi-Gel elektroforeseenhed
Type 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Antal Wells 2 forberedelser, 2 markører
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Volumen (metrisk) prøve 236μ L