Få mere at vide
Combretastatin A4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Combretastatin A-4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5- |
| Formel vægt | 316.1311 |