Få mere at vide
Combretastatin A4 Phosphate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Combretastatin A-4 Phosphate, Disodium Salt |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21O8P.2Na/c1-22-14-8-7-12(9-15(14)26-27(19,20)21)5-6-13-10-16(23-2)18(25-4)17(11-13)24-3;;/h5-11H,1-4H3,(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b6-5-;; |
| Formel vægt | 440.0613 |