Få mere at vide
Combretastatin A4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16433946 25 mg -
16419268 10 mg -
16401688 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16433946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2146
MedChemExpress Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Combretastatin A4
CAS 117048-59-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20O5
Mængde 25 mg
Synonym CRC 87-09
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (316.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 316.35
Formel vægt 316.35
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death