Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multi-dispensere - Forensic DNA Grade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15665357 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15665357 5 ml Pakke med 100
15645357 1 ml Pakke med 100
15655357 2,5 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15665357 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030089871
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Redesignet og optimeret til at imødekomme behovene i moderne laboratorium. Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipettespidser - Forensic DNA Grade er hurtige til at dispensere identiske volumener.
  • Ideelle systemkomponenter til alle Eppendorf™ multipetter
  • Tilbyder række af dispenseringsvolumener med trin så lave som 100 nanoliter
  • Aflange kombispidser i volumener 2,5 mL og 5 mL gør det muligt at nå bunden af laboratoriekarrene
  • Individuel farvekodning letter hurtig identifikation af ønskede kombispidser
  • Unik tragtgeometri sikrer komfortabel håndtering og forhindrer samtidig beskadigelse af handsker
Applikationer
  • Positiv forskydningsprincip
  • Dispensering med høj præcision uanset væskens fysiske egenskaber (f.eks.: viskositet, flygtighed, tæthed, temperatur)
  • Forhindrer aerosolkontamination med hermetisk forseglet stempel for sikker dispensering
  • Giver beskyttelse mod radioaktive og giftige stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 ml
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Format Individuelt indpakket
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk., Individuelt Blisterindpakket
Produkttype Pipette tips
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette
Uddannet Ja
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Retsmedicinsk klar