Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multi-dispensere - Forensic DNA Grade
Beskrivelse
- Ideelle systemkomponenter til alle Eppendorf™ multipetter
- Tilbyder række af dispenseringsvolumener med trin så lave som 100 nanoliter
- Aflange kombispidser i volumener 2,5 mL og 5 mL gør det muligt at nå bunden af laboratoriekarrene
- Individuel farvekodning letter hurtig identifikation af ønskede kombispidser
- Unik tragtgeometri sikrer komfortabel håndtering og forhindrer samtidig beskadigelse af handsker
Applikationer
- Positiv forskydningsprincip
- Dispensering med høj præcision uanset væskens fysiske egenskaber (f.eks.: viskositet, flygtighed, tæthed, temperatur)
- Forhindrer aerosolkontamination med hermetisk forseglet stempel for sikker dispensering
- Giver beskyttelse mod radioaktive og giftige stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2,5 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril) |
| Format | Individuelt indpakket |
| Tip stil | Forlænget længde, Positiv forskydning |
| Emballage | 100 Pk., Individuelt Blisterindpakket |
| Produkttype | Pipette tips |
| Farvekode | Grøn |
| Vis mere |