Beskrivelse
Use this rack with Combitips advanced™ pipette tips. Eppendorf™ Combitips advanced™ Rack holds 8 combitips advanced pipette tips.
For 0.1 to 10 mL tips
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Combitips (0,1 til 10 ml) |
| Stillinger | 8 |
| Til brug med (applikation) | Single-handed dispensing |
| Til brug med (udstyr) | 8 Combitips advanced™ (0.1 to 10mL) |
| Mængde | 100 Pack |
| Produkttype | Combitip Rack |