Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Combipack Snap Ring/Crimp Neck Hætteglas og lukninger
Artikelnummer. 15181946 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15181946
Brand: Macherey-Nagel™ 702721
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
I modsætning til hætteglassæt er Combipacks designet til højvolumenheder i HPLC, der leveres i en papkasse i stedet for skuffelignende plastikkasser.
  • Klart glas, 1. hydrolytikaklasse
  • Hætteglas med snapring/krympehals og snapringlukninger
  • Formonteret
  • Gennemsigtige hætter med hul
  • Hvid silikone/rød PTFE septa
  • 45 °C kyst A
Tekniske data
Lukningsfarve Klarhed
Oversigt Hætteglas og låg kombinationspakke
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Septum Hvid silikone/rød PTFE
Uddannet Ja
Materiale (forsegling) Polypropylen
Hals stil Snap/Crimp Neck
Stil Bred åbning
Grundstil Flad bund
Lukningsmateriale Polypropylen
Type Hætteglassæt
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Septa-størrelse (metrisk) 1,0 mm tykkelse