Beskrivelse
- Klart glas, 1. hydrolytikaklasse
- Formonteret
- alu hætter med hul
- Naturgummi/butyl/TEF septa
- 45° kyst A
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sølv |
| Oversigt | Hætteglas og låg kombinationspakke |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytisk glas (klasse I) |
| Septum | Rød-orange/farveløs |
| Til brug med (applikation) | GC |
| Uddannet | Nej |
| Materiale (forsegling) | Aluminium |
| Hals stil | Krympe hals |
| Stil | Bred åbning |
| Vis mere |