Få mere at vide
Fisherbrand™ Kombineret ion-selektiv elektrode
Artikelnummer. 11779708 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Elektrode:
Ammonium kombineret ISE
Klorkombineret ISE
Kobberkombineret ISE
Nitrat kombineret ISE
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrode Pakningsstørrelse
11779708 Kobberkombineret ISE Hver
11795638 Ammonium kombineret ISE Hver
11769708 Klorkombineret ISE Hver
11749718 Nitrat kombineret ISE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11779708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3909.30 DKK
    2257.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 1652.29 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konverterer aktiviteten af en specifik ion opløst i en opløsning til et elektrisk potentiale. Fisherbrand™ Kombineret ion-selektiv elektrode er kompatibel med alle pH/mV-målere eller ionometre.
  • Med solid membran Udskiftelig flad overflade
  • Ion, der skal detekteres, passerer gennem membranen og genererer en potentialforskel, proportional med ionkoncentrationen
  • Analysetiden er generelt mindre end et minut
  • Prøveforberedelsestrin såsom filtrering eller destillation er sjældent nødvendigt
  • Kalibrering bør udføres så ofte som muligt (en gang om dagen) ved samme temperatur som prøven
  • Måletemperatur 0 til 50 °C
  • Leveres med membran, elektrolytløsning, ISAB-løsning og ISE-standard og pakning
ISAB løsning:
For at justere ionstyrken. tilsættes direkte til den opløsning, der skal måles.
ISE standard:
Til kalibrering af ioniske elektroder. Koncentration 1000 ppm.
Tekniske data
Applikationer Bestemmelse af kobber (Cu 2+ ) ion
Type påfyldningsopløsning ISAB/ISE
pH-område 2 til 12
Interferenser Ag+, Hg2+, Cl-, Br-, Cd2+, Fe2+
Elektrode Kobberkombineret ISE
Parameter Kobberion