Få mere at vide
WTW™ Kombineret fluoridselektiv elektrode
Artikelnummer. 10163482
Skift visning
Konnektortyper:
DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10163482 DIN Hver
1 options
Artikelnummer. 10163482 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 106667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9925.00 DKK
    9394.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 530.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
De kombinerede elektroder type 800 er fremragende i deres håndtering og giver yderligere mulighed for også at måle små prøvevolumener, da den ionselektive og referenceelektroderne er kombineret i en kompakt stang. Desuden er de overbevisende med deres usædvanligt gode pris/ydelsesforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Måling af små prøvevolumener
Konnektortyper DIN
Oversigt Kombineret fluoridselektiv elektrode