Få mere at vide
Fisherbrand™ Kombineret elektrode
Artikelnummer. 11785618 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Kombineret elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11785618 Kombineret elektrode Hver
1 options
Artikelnummer. 11785618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.73 DKK
    525.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 389.57 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik kombineret specialelektrode til Knick 900, der har et profileret hoved til opbevaring i ærmet med et 1 m kabel.
  • Specielle elektroder Knick 900
  • Profileret hoved til opbevaring i ærmet, med kabel 1 m
  • pH kropsglas
Tekniske data
Oversigt Profileret hoved til opbevaring i ærmet, med kabel 1 m
Type Kombineret elektrode
Inkluderer 1 m kabel