Få mere at vide
Grant Instruments™ Multi-Spin PVC 6000 Centrifuge/Vortex Mixer
Meget alsidig og effektiv kombineret centrifuge/hvirvelblander med variabel hastighed. Programmeret centrifugering og blandingsoperationer eller uafhængig centrifugering og vortex-blanding af flere mikrorør og 0,2 ml strimler.
Brand: Grant Instruments™ PCV-6000
5105.39 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Beskrivelse
Spin-mix-spin-teknologi kan spare betydelig tid ved automatisk at udføre et cyklingsprogram med prøveblanding og centrifugering af 12 rør på én gang, sammenlignet med at fjerne rørene til vortexing efter hvert spin.- Temperaturindstillingsområde +4 C ºtil +40 ºC
- Centrifugeringshastighed: fast ved 2800rpm (50Hz) og 3500rpm (60Hz)
- Valg af udskiftelige rotorer til forskellige mikrorørstørrelser/kombinationer og til 0,2 ml strimler
- Kontinuerlig drift eller kort centrifugering
Tekniske data
1000 til 6000 rpm | |
1.5/2 mL, 0.5 mL, 0.2 mL | |
235 mm | |
12 x 1,5/2,0 mL/12 x 0,5 mL plus 12 x 0,2 mL |
120/230 V | |
125 mm | |
190 mm |