Få mere at vide
Grant Instruments™ Combi-Spin PVC 2400 Centrifuge/Vortex Mixer
Artikelnummer. 11441028
Skift visning
Spænding:
120/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
11441028 120/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11441028 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PCV2400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omkostningseffektiv kombineret mikrocentrifuge/vortex-mixer med fast hastighed til kombineret eller uafhængig centrifuge- og blandingsanvendelse af mikrorør og 0,2 ml mikrorørsstrimler i lavvolumenapplikationer.
  • Temperaturindstillingsområde +4 C ºtil +40 ºC
  • Centrifugeringshastighed: fast ved 2800rpm (50Hz) og 3500rpm (60Hz)
  • Valg af udskiftelige rotorer til forskellige mikrorørstørrelser/kombinationer og til 0,2 ml strimler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 2800 rpm ved 50 Hz, 3500 rpm ved 60 Hz
Spænding 120/230 V
Rørkapacitet 1.5/2 mL, 0.5 mL, 0.2 mL
Bredde (metrisk) 190 mm
Antal stillinger 12 x 1,5 til 2,0 mL/12 x 0,5 mL plus 12 x 0,2 mL