Få mere at vide
kombineret syrebuffer, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11593052 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11593052
Brand: Reagecon CAB05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Praktisk, kombineret syrebufferopløsning.
  • Kombineret syrebufferopløsning
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske GL45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • COMBINED ACID BUFFER
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid