Få mere at vide
Kombination semi-flygtig surrogat standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11974874 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974874 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11974874 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLPSSURR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.00 DKK
    748.09 DKK / 1ml
    Spare 59.91 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-Tribromophenol118-79-62000 μg/ml
2-fluorphenol367-12-42000 μg/ml
Fenol-d613127-88-32000 μg/ml
2-fluorbiphenyl321-60-81000 μg/ml
Nitrobenzen-d54165-60-01000 μg/ml
p-terphenyl-d141718-51-01000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Combination Semivolatile Surrogate Standard
Navn note CLP SOW 2/88
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
Metoder For amerikanske EPA-metoder CLP
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix MeCl:Acetone
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Combination Semivolatile Surrogate Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, acetone, nitrobenzene-d5
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug