Få mere at vide
Sartorius Combijet stik
Shop alle Sartorius produkter
:
Combijet stik
Beskrivelse
- De Combisart™ Systemet giver dig mulighed for at vælge den optimale hardware og forbrugsstoffer til dine behov inden for mikrobiologisk analyse eller partikeltælling i kvalitetssikring.
- Combisart™ har et modulært design og gennemprøvet standardtilbehør for at gøre dit valg lettere.
- I hjertet af Combisart™ Systemet er en manifold i rustfrit stål designet til at rumme alle typer filterholdere og tragte såsom:
- Klar til brug enheder Biosart™ 100 skærme
- Klar til brug enheder Biosart™ 250 tragte
- Brandfarlige enheder såsom rustfri ståltragte til kolonitælling
- Autoklaverbare glasfilterholdere
- Autoklaverbar polycarbonat
- Steril udluftning af hver membran efter filtrering
- Sterilisering iflg ISO 8199
- Specielle overflader i poleret rustfrit stål muliggør nem rengøring og skylning
- Filtrering af tre eller seks prøver parallelt
- Nem udhældning af ikke-filtrerbare prøver
- Lige så let for højre- og venstrehåndede brugere
- Maksimal fleksibilitet på grund af forskellige opsætninger
- Pladsbesparende i autoklaven
- Rustfrit stål 304 - lang levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Combisart System |
| Type | Stik |