Få mere at vide
CombiCheck™ 50 Standardopløsning Ammonium, Nitrogen, COD, WTW™
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningen indeholder | Ammonium, Nitrogen, COD |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Ammonium 1 mg/L, Nitrogen 5 mg/L, COD 20 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 100 mL |