Få mere at vide
B Braun™ Combi-Stopper lukkekegler
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Luer Lock fitting han og hun
- Fremstillet af PE (polyethylen)
- Steril lukning af alle former for åbne IV-adgange i IV-sæt
- Steril lukning af fyldte sprøjter
- Fås i rød, blå og hvid
- Æske med 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Combi Prop |
| Tilslutningstype | Luer-lås |
| Sterilitet | Steril |