Få mere at vide
B Braun™ Combi-Stopper lukkekegler
Artikelnummer. 10712393
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10712393 Blå Pakke med 100
10500053 Rød Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712393 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4495152
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
B Braun™ Combi-Stopper lukkekegler er velegnede til sterile lukninger af IV og sprøjtesamlinger
  • Luer Lock fitting han og hun
  • Fremstillet af PE (polyethylen)
  • Steril lukning af alle former for åbne IV-adgange i IV-sæt
  • Steril lukning af fyldte sprøjter
  • Fås i rød, blå og hvid
  • Æske med 100 stk
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Farve Blå
Produkttype Combi Prop
Tilslutningstype Luer-lås