Få mere at vide
Lovibond™ Combi pack AMMONIA #1 / #2
Artikelnummer. 15301915
Mængde:
100 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15301915
Brand: Lovibond™ 517611BT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tablet reagent test set
Combi pack AMMONIA #1 / #2 100 tests measuring range 0.02 - 1.00 mg/L Indophenol blue method for comparators and photometers.
Tekniske data
Mængde 100 prøver
Rækkevidde AMMONIA #1 to #2, 0.02 to 1.00 mg/L
Type Reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate, salicylicacid, sodium nitrop