Få mere at vide
BUCHI Combi-Clip
Artikelnummer. 15459092 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotavapor R-300
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15459092 Rotavapor R-300
1 options
Artikelnummer. 15459092 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11059770
Til brug med Rotavapor R-300
  • Patenteret Combi-Clip med snaplåsmekanisme
  • Til fastgørelse af fordampningskolbe på dampkanal
  • Dampkanal sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PBT
Type Combi Klip
Til brug med (applikation) Fastgørelse af fordampningskolbe på dampkanal
Til brug med (udstyr) Rotavapor R-300