Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til omniPAGE mini vertikal gel-elektroforeseenhed, 0,5 mm tyk
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, anden dimension og nukleinsyreseparationer |
| Til brug med (udstyr) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed |
| Type | 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse |
| Antal Wells | 12 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 0.5 mm |
| Volumen (metrisk) Nå | 16μ L |