Få mere at vide
uvex Com4-fit høreværn-ørepropper, blå, SNR 33 dB
Artikelnummer. 31903184 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Artikelnummer. Størrelse
31903184 Lille
1 options
Artikelnummer. 31903184 Leverandør uvex Leverandørnr. 2212073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    639.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.99 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Lille, kraftig ørepropsbeskyttelse.
  • De ergonomisk formede uvex com4-fit engangsørepropper er stærkt støjreducerende og derfor velegnede til brug i ekstremt støjende miljøer.
  • De bløde skumpropper er meget behagelige, selv når de bæres i længere tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Par pr pakke 100
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Nej