Få mere at vide
uvex com4-fit ørepropper, løs taske
Artikelnummer. 17767539 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Orange
Artikelnummer.
17767539 Farve: Orange
1 options
Artikelnummer. 17767539 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 DKK
    260.63 DKK / 200 par
    Spare 10.37 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
com4-fit er konstrueret af blødt skum, der giver ægte komfort, selv når det bæres i længere perioder.
  • Sikkerhedsørepropper
    Søgefarve (filter): Orange
  • Uden ledning
  • Størrelser: S
  • H-værdi (lydisoleringsværdi for højfrekvent støj): 33 dB
  • M-værdi (lydisoleringsværdi for mellemfrekvent støj): 30 dB
  • L-værdi (lydisoleringsværdi for lavfrekvent støj): 29 dB
  • Ikke-genbrugelig (NR)
  • Detekterbarhed: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 352-2
Størrelse Fast
Emballagetype Løs taske
Par pr pakke 200
Stikmateriale Polyurethan
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Ja