Få mere at vide
Coluracetam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16439867 5 mg 5mg
16437366 100 mg -
16427398 10 mg -
16413427 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16439867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17553
MedChemExpress Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coluracetam
CAS 135463-81-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H23N3O3
Mængde 5 mg
Synonym MKC-231
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 20 mg/mL (58.58 mM) ∣H2O : 0.4 mg/mL (1.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NC1=C2C(OC(C)=C2C)=NC3=C1CCCC3)CN4C(CCC4)=O
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Formel vægt 341.4
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation