missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Colupulone, TRC

Artikelnummer. 30364284
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364284 50 mg
30349018 25 mg
30360006 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC21475550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 468-27-9
Molekylær formel C25 H36 O4
Molekylvægt (g/mol) 400.55
Synonym Colupulone A, Colupulone I
IUPAC navn 3,5-dihydroxy-4,6,6-tris(3-methylbut-2-enyl)-2-(2-methylpropanoyl)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMIL CC(C)C(=O)C1=C(O)C(=C(O)C(CC=C(C)C)(CC=C(C)C)C1=O)CC=C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Colupulone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H36O4/c1-15(2)9-10-19-22(27)20(21(26)18(7)8)24(29)25(23(19)28,13-11-16(3)4)14-12-17(5)6/h9,11-12,18,27-28H,10,13-14H2,1-8H3
Formel vægt 400.2614
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.