Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Macherey-Nagel™ Amino (NH2) blandet tilstand HPLC kolonne, 5μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 10043121 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10043121
Brand: Macherey-Nagel™ 720095.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 3,50%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 3.5%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Type Kolonne