Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, kolonner til RNA-rensning med DNA-fjernelseskolonne
Beskrivelse
NucleoSpin™ RNA Plus
- Effektiv og hurtig RNA-isolering fra celler og væv
- To-kolonnesystemet inkluderer gDNA-fjernelseskolonner og RNA-bindingskolonner
- NucleoSpin™ gDNA-fjernelseskolonner ingen – tidskrævende rDNase-fordøjelse
- Bekvemt håndtering af – lysatrensning og fjernelse af gDNA i én kolonne i ét trin
- Ny effektiv lysisbuffer – , ingen b-mercaptoethanol eller TCEP nødvendig
- Forskellige prøvematerialer – dyrkede celler, dyrevæv, plantevæv, mikroorganismer
- Downstream-applikationer inkluderer realtids RT-PCR, Northern blotting, primer-extension, array-teknologi og RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå ring |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur (18-25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| Elueringsvolumen | 30 - 120 μl |
| Prøvetype | Dyrkede bakterie- eller gærceller, Menneske- eller dyrevæv |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 200 μg |
| Endelig produkttype | RNA (med typisk RIN > 9) |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin™ RNA Plus-sæt |
| Til brug med (applikation) | Isolering af RNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Plus
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol