Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolonner Acc. til Hempel med aftagelig glasjakke
Artikelnummer. p-7222564
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Artikelnummer. 10719411
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05117201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kolonner iflg. til Hempel
  • Med aftagelig glaskappe
  • Til pakninger som Raschig ringe eller glasperler
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med aftagelig glaskappe
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Aftagelig glas jakke
Længde (metrisk) 200 mm
Standard konusled NS 14/23