Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolonner Acc. til Hempel med aftagelig glasjakke
Artikelnummer. 10010551
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10010551 800 mm
10719411 200 mm
10000551 500 mm
10498402 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10010551 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05117804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kolonner iflg. til Hempel
  • Med aftagelig glaskappe
  • Til pakninger som Raschig ringe eller glasperler
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med aftagelig glaskappe
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Aftagelig glas jakke
Længde (metrisk) 800 mm
Standard konusled NS 29/32