Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolonner Acc. til Hempel
Artikelnummer. 10141761
Standard konusled:
Kegle og Fatning NS 14/23
Kegle og Fatning NS 24/29
Kegle og Fatning NS 29/32
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
800 mm
Artikelnummer. 10141761
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05115304
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kolonner iflg. til Hempel
  • Med aftagelig glaskappe
  • Til pakninger som Raschig ringe eller glasperler
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med aftagelig glaskappe
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 300 mm
Standard konusled Kegle og Fatning NS 29/32