Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolonner Acc. til Hempel
Standard konusled:
Kegle og Fatning NS 14/23
Kegle og Fatning NS 24/29
Kegle og Fatning NS 29/32
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
800 mm
Beskrivelse
- Kolonner iflg. til Hempel
- Med aftagelig glaskappe
- Til pakninger som Raschig ringe eller glasperler
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Med aftagelig glaskappe
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Standard konusled | Kegle og Fatning NS 24/29 |